G1146
ʟ-Glutamine–Penicillin–Streptomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
Pen/Strep, Penicillin/Streptomycin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
L-Glutamine–Penicillin–Streptomycin solution, with 200 mM L-glutamine, 10,000 U penicillin and 10 mg steptomycin/mL in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Sterilità
0.1 μm filtered
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin, tested
Spettro attività antibiotica
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modalità d’azione
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture