Documenti fondamentali
G0142
Sigma-Aldrich
Gly-Phe p-nitroanilide
cathepsin c substrate
Sinonimo/i:
Gly-Phe-pNA
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H18N4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.35
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
ID PubChem:
NACRES:
NA.32
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: 50 mg/mL, clear, yellow
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NCC(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc(cc2)N(=O)=O
InChI
1S/C17H18N4O4/c18-11-16(22)20-15(10-12-4-2-1-3-5-12)17(23)19-13-6-8-14(9-7-13)21(24)25/h1-9,15H,10-11,18H2,(H,19,23)(H,20,22)
KNDZCZRECXTRHP-UHFFFAOYSA-N
Substrati
Chromogenic substrate for cathepsin C.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A simple estimation of cathepsin C using a new chromogenic substrate.
R J PLANTA et al.
Analytical biochemistry, 5, 360-362 (1963-04-01)