F6304
Anti-FOXP2 antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CAGH44, Anti-Forkhead Box P2, Anti-SPCH1, Anti-Speech and Language Disorder 1, Anti-TNRC10, Anti-Trinucleotide Repeat Containing 10
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~80 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
microarray: suitable
western blot: 1:500-1:1,000 using extracts of Jurkat cells
western blot: 1:500-1:1,000 using mouse heart tissue extract
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXP2(93986)
mouse ... Foxp2(114142)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- western blot analysis as primary antibody of the embryonic cortex to study the expression of FoxP2 in neural precursors of the embryonic cortex.
- immunohistochemistry of prostate gland cells to determine the expression level of FOXP2 in prostate cancer.
- microarray
- western blot at a dilution of 1:500-1:1,000 using extracts of Jurkat cells and mouse heart tissue extract.
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3