F5882
N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Ala-Lys
powder
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Colore
white to light yellow
Solubilità
water: 50 mg/mL
soluble, clear to slightly hazy
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C16H23N3O5/c1-11(18-14(20)8-7-12-5-4-10-24-12)15(21)19-13(16(22)23)6-2-3-9-17/h4-5,7-8,10-11,13H,2-3,6,9,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)/b8-7+/t11-,13-/m0/s1
BZUABSYGNBFITP-DDOQPMFUSA-N
Applicazioni
Substrati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?