ETIPRQ10-EP
Eppendorf® epT.I.P.S. standard
volume × L 0.5-10 mL × 243 mm , L, turquoise, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
Sinonimo/i:
pipetting tips
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
turquoise
Misura
L
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Eppendorf Quality™
Confezionamento
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
Volume massimo
10 mL
volume × lungh.
0.5-10 mL × 243 mm , L
Volume
0.5—10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
200 μL, 300 μL and 1000 μL tips are color coded, yellow, orange and blue respectively.
Caratteristiche e vantaggi
- High-quality Eppendorf® pipette tips are packed in resealable bags
- Tips are autoclave friendly at 121 °C for 20 mins
- Fine retracted or extended tips ease out the work with small volumes
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)