EPM1353-0010
Eppendorf® New Brunswick™ Excella® E25/E25R Incubator Shaker
E25, non refrigerated, orbit diameter 2.5 cm (1 in.), AC/DC input 120 V, 60 Hz, US 3-pin plug, with universal platform
About This Item
Prodotti consigliati
Caratteristiche
E25
non refrigerated
orbit diameter 2.5 cm (1 in.)
with universal platform
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1353-0010 (US)
Parametri
temp. range (ambient +7 to 60°C)
50-400 rpm (speed range)
±0.5 °C (temperature uniformity at 37°C)
Largh. × prof. × alt.
127 cm × 77 cm × 105.9 cm
Dimens. piattaforma
76 cm × 46 cm
Peso
171 kg
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)