Documenti fondamentali
EPM1334-9923
Platform for Eppendorf® New Brunswick S41i Shaker
for 500 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Caratteristiche
15 x 500 mL Erlenmeyer flasks
dedicated
for 500 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1334-9923 (Global)
Lungh. × largh.
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Descrizione generale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)