EPM1334-9920
Platform for Eppendorf® New Brunswick™ S41i Shaker
universal, interchangable
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Prodotti consigliati
Caratteristiche
universal, interchangable
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1334-9920 (Global)
Lungh. × largh.
35.6 cm (14 in.) × 61 cm (24 in.)
Categorie correlate
Descrizione generale
New Brunswick S41l shaker platforms.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)