Documenti fondamentali
EPM1190-9905
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2050 Platform Shaker
for 250 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41103816
NACRES:
NB.73
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
dedicated
for 250 mL Erlenmeyer flasks
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® M1190-9905 (Global)
Lungh. × largh.
40.6 cm × 30.5 cm
Misura
40.6 cm × 30.5 cm
Capacità
(12 x 250 mL Erlenmeyer flasks)
Categorie correlate
Descrizione generale
Dedicated platforms to fit Eppendorf′s New Brunswick Innova platform shaker2050.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)