Documenti fondamentali
EP951010049
Eppendorf® Rotor Accessories
work tray frame, for 96 x 0.2 mL PCR tubes, pack of 5
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
Caratteristiche
Holds 0.2 mL tubes
for 96 x 0.2 mL PCR tubes
Confezionamento
pack of 5
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 951010049 (US)
tecniche
PCR: suitable
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor A-2-VC
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)