EP6001022410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 8 x 102 mm/4 in boxes, (4 x 2) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 2) configuration
Holds 8 x 102 mm/4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 8 (4 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001022410 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
563 mm (22.2 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 216 mm (8.5 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)