EP6001012410
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 12 x boxes (4 in.), (4 x 3) configuration, stainless steel, drawer
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
(4 x 3) configuration
Holds 12 x boxes (4 in.)
drawer
max. box number per rack: 12 (4 x 3)
max. box size [mm]: 136 x 136
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 6001012410 (Global)
tecniche
cryopreservation: suitable
Prof. × largh. × lungh.
569 mm (22.4 in.) × 145 mm (5.7 in.) × 216 mm (8.5 in.)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)