Documenti fondamentali
EP5820726008
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 2.6 - 5 mL round-bottom tubes, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 2.6 - 5 mL round-bottom tubes
for use with aerosol-tight lid
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820726008 (Global)
Parametri
16,233 × g max. RCF (at 11,000 rpm for 5804/5804 R/5810)
tecniche
centrifugation: suitable
Diametro
13 mm
Compatibilità
for use with FA-6x50
for use with Rotor FA-45-6-30
Descrizione generale
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5820726008-2EA4061835078929