EP5820719001
Adapter for Eppendorf® FA-45-6-30 Rotor
capacity, 1 x 10 mL Oak Ridge tubes, pack of 2
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
capacity 1 x 10 mL Oak Ridge tubes
Confezionamento
pack of 2
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5820719001 (Global)
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor FA-45-6-30
Categorie correlate
Descrizione generale
Adapters for various size tubes and bottles for use with Eppendorf rotor FA-45-6-30.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP5820719001-2EA | 4061835079742 |