EP5702710008
Eppendorf® Adapter for 90 mL rectangular bucket for use with standard tubes
Holds 5 - 7 mL tubes, pack of 2 ea
About This Item
Caratteristiche
Holds 5 - 7 mL tubes
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5702710008
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 90 mL rectangular buckets
Categorie correlate
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)