Documenti fondamentali
EP5495506004
Eppendorf® Lid
for use with 5425
About This Item
Codice UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
rotor lid
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5495506004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with 5425
Descrizione generale
Eppendorf centrifuge 5425 lid for rotor FA-10x5
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)