Documenti fondamentali
EP5427726004
Eppendorf® Adapter
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30, pack of 2 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Caratteristiche
holds 1 x 15 mL Falcon for F-35-6-30
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 5427726004
tecniche
centrifugation: suitable
Compatibilità
for use with Rotor F-35-6-30 (small rotor bore)
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
EP5427726004-2EA4022536220154