EP022431081
Eppendorf® Protein LoBind tubes
capacity 1.5 mL, PCR clean, pkg of 100 ea (2 x 50ea)
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
(push fit)
polypropylene cap
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
PCR clean
Confezionamento
pkg of 100 ea (2 x 50ea)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 022431081
Parametri
-18,000 × g max. RCF
Capacità
1.5 mL
Diametro
10.7 mm
Colore
clear
Compatibilità
suitable for PCR
Tipo di binding
low binding surface
Descrizione generale
- Eppendorf LoBind material ensures optimized sample recovery for improved assay results
- Free of surface coating (e.g., silicone) to minimize the risk of sample interference
- Lot-certified PCR clean purity grade: free of human DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
- Available in tube, microplate, and deepwell plate formats for easy-up scaling
- Precise lid sealing to minimize evaporation
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)