Key Documents
EP0030121139
Microprovette Eppendorf® Safe-Lock
capacity 0.5 mL, blue, pack of 1000 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
NACRES:
NB.11
Materiali
blue
blue cap
blue tube
conical bottom
polypropylene cap
polypropylene tube
Caratteristiche
graduations: no
neck thread Push fit
Confezionamento
pack of 1000 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030121139
Capacità
0.5 mL
Caratteristiche e vantaggi
  • Il coperchio ribaltabile Eppendorf ®Safe-Lock fornisce una protezione aggiuntiva che evita l'apertura involontaria durante l'incubazione e la conservazione.
  • A prova di g®: fornisce una elevata stabilità durante la centrifugazione e previene la perdita di campione dovuta alla rottura della provetta.
  • Le ottime proprietà di tenuta garantiscono sicurezza nel caso di campioni pericolosi e tassi di evaporazione minimi durante la conservazione a lungo termine.
  • Le ampie superfici presentii sul coperchio opaco e sul lato della provetta consentono di contrassegnare facilmente il campione.
  • Adatta a temperature comprese tra -86 °C e 100 °C
  • Autoclavabile aperta (121 °C, 20 min).
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
g-Safe is a registered trademark of Eppendorf AG