EP0030119606
Eppendorf® Tubes 5.0 mL
Forensic DNA grade, 5.0 mL, colorless, pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes), with hinged lid
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
Forensic DNA grade
with hinged lid
Confezionamento
pkg of 200 tubes (4 bags of 50 tubes)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030119606
Campo di misura
5.0 mL
Parametri
25000 × g max. RCF
Profondità
17 mm
Colore
colorless
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP0030119606-200EA | 4061835083206 |