Documenti fondamentali
EP0030089731
Eppendorf® Combitips Advanced®
25 mL-adapter, 7 pieces, red
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.02
Volume massimo:
25 mL
Sterilità:
non-sterile
Caratteristiche:
25 mL-adapter, 7 pieces
Confezionamento:
pack of 7 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale:
Eppendorf® 0030089731
Materiali
red
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
25 mL-adapter, 7 pieces
Confezionamento
pack of 7 ea (individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030089731
Volume massimo
25 mL
Colore
red
Categorie correlate
Descrizione generale
I Combitips® Eppendorf® sono stati completamente riprogettati e ottimizzati, in modo da soddisfare i requisiti più stringenti dei laboratorio moderni come nessuno ha mai fatto prima. È così che sono nati i Combitips Advanced. I Combitips advanced hanno sostituito i Combitips plus. I Combitips Advanced® Eppendorf® originali possono essere identificati per via della presenza di un "anello" di elementi in rilievo a forma di goccia sul bordo della corona del puntale. Grazie ad un pistone integrato, i puntali Combitips Advanced sfruttano il principio dello spostamento positivo che assicura una erogazione estremamente precisa, indipendentemente dalla densità e dalla viscosità del liquido. Si può quindi lavorare in tutta sicurezza con materiali tossici o radioattivi grazie al pistone a tenuta ermetica che previene la contaminazione da aerosol.
Con i puntali per dispenser Combitips advanced è facile ottimizzare i flussi di lavoro che prevedono l'uso di piastre o di lunghe serie di recipienti di altro tipo ed eseguire in modo preciso ed accurato il pipettaggio di liquidi viscosi e volatili. Questi puntali per pipetta a spostamento positivo sono i materiali di consumo ideali per tutte le pipette a erogazione multipla Repeater di Eppendorf e offrono numerosi vantaggi rispetto ai loro predecessori Combitips plus. Le nove varianti di volume disponibili (0.1 mL – 50 mL) offrono una gamma completa di volumi di erogazione con incrementi a partire da 100 nanolitri a seconda del modello Repeater utilizzato.
Applicazioni
®®
Caratteristiche e vantaggi
  • ®®®
  • The different volume sizes (0.1 mL – 50 mL) offer a maximum range of dispensing volumes with increments as low as 100 nanoliters depending on the Combitips advanced used.
  • The tips are color coded for quick identification of the desired Combitips advanced
  • The unique funnel shape prevents damage to gloves and ensures comfortable handling.
  • Combitips advanced are offered in different purity grades to support a range of applications.
  • The elongated Combitips advanced in volumes 2.5 mL, 5.0 mL and 10 mL ensures the tip reaches the bottom of the laboratory vessels to prevent sample loss
  • ®®
  • Optimized graduation on the combitips advanced enables clear visibility of liquid volume
Note legali
Combitips is a registered trademark of Eppendorf AG
Combitips advanced is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Multipette is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)