Documenti fondamentali
EP0030058607
Eppendorf® reagent reservoir, for Eppendorf® Research multi-channel pipettes
pkg of 10 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Eppendorf® 0030058607
Descrizione generale
Autoclavable reservoirs for liquid collection with multi-channel pipettes. Each pack contains 10 reservoirs and 10 lids.
Note legali
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)