EMU090571
MISSION® esiRNA
targeting mouse Dnmt1
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GAACCCCAGATGTTGACCAGTGAGAAACTGTCCATCTACGACTCCACCTCGACCTGGTTTGATACTTATGAAGATTCTCCCATGCATAGGTTCACTTCCTTCAGTGTGTACTGCAGTCGCGGGCACCTGTGTCCTGTCGACACCGGTCTCATTGAGAAGAATGTAGAGCTCTACTTTTCTGGGTGTGCCAAAGCAATTCATGACGAGAATCCATCTATGGAAGGTGGTATTAATGGCAAAAACCTCGGGCCAATCAATCAGTGGTGGCTCAGTGGCTTTGATGGTGGCGAGAAGGTGCTCATTGGCTTCTCCACTGCATTTGCTGAATACATTTTGATGGAGCCCAGCAAAGAGTATGAGCCAATATTTGGGCTGATGCAGGAGAAAATTTACATCAGCAAGATTGTTGTTGAGTTCCTGCAAAACAATCCTGATGCTGTATATGAAGACCTGATCAATAAGATTGAGACCACTGTTCCTCCTTCTACCATTAATGTGAACCGGTTCACAGAGGACTCCCTCTTACGCCACGCCCAGTTTGTAGTGAGCCAGGTAGAGAGTTACGACGAAGCCAAGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... DNMT1(13433) , Dnmt1(13433)
Categorie correlate
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EMU090571-20UG | 4061831349436 |
EMU090571-50UG | 4061831401394 |