EMU051991
MISSION® esiRNA
targeting mouse Lrrc41
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CGGGTCCTGTCTATTCGTGTTGACCACCCAAGCCAGAGGGACAACCCTGCTGTACCAGAGAATGCTGGGCCCCCTGGACACATAGTTGGGGATGAAGAAATACCAGAAAACTGCCTCGAGCAGTTGGAAATGGGATTTCCACGAGGAGCCCAGCCAGCCCCACTGCTCTGCTCTGTCCTCAAGGCCTCAGGTTCTCTACAGCAGCTGTCACTGGACAGTGCCACCTTTGCCTCGCCTCAAGATTTTGGGCTTGTGTTGCAAACACTCAAAGAACACAACCTATCCCTGAAGAGGCTGAGCTTCCATGATATGAATCTTGCAGACTGTCAGAGTGAAGTGCTTTTTTTGCTAAAGAATCTGACCCTTCAAGAGATTACCTTCTCCTTCTGCCGTCTGTTTGAGAAGCGCCCAGTCCAATTTCTTCCTGAGATGGTTGCTGCTATGAAGGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... LRRC41(230654) , Lrrc41(230654)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)