EMU020171
MISSION® esiRNA
targeting mouse Tyms
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GCCCAGTTTATGGTTTCCAATGGAGGCATTTTGGAGCAGAGTACAAAGATATGGATTCAGATTACTCGGGACAAGGAGTAGACCAGCTGCAAAAAGTGATTGACACCATCAAAACCAACCCTGATGACAGAAGAATCATCATGTGTGCCTGGAACCCAAAAGATCTTCCCCTGATGGCACTGCCTCCTTGCCATGCCCTCTGTCAGTTCTATGTGGTGAATGGGGAACTGTCTTGCCAGCTTTACCAGAGGTCAGGAGATATGGGTCTGGGCGTGCCCTTCAACATTGCCAGCTATGCTCTGCTCACCTACATGATTGCACATATCACAGGCCTGCAGCCAGGTGATTTTGTCCACACTTTGGGAGATGCACATATTTACCTGAATCATATAGAGCCGCTGAAAATTCAGCTACAGCGAGAACCAAGACCTTTCCCAAAGC
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... TYMS(22171) , Tyms(22171)