EMU005951
MISSION® esiRNA
targeting mouse Ppic
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CTGGCAACAGGAGAGAAAGGCTACGGGTACAAGGGCAGCATCTTCCACCGTGTCATCAAGGACTTCATGATTCAAGGAGGGGACTTCACAGCTAGAGATGGCACTGGAGGGATGAGCATCTATGGTGAGACATTTCCGGATGAGAACTTCAAACTGAAGCACTATGGCATTGGCTGGGTCAGCATGGCCAATGCTGGACCAGACACCAACGGATCCCAGTTCTTCATCACCTTGACCAAGCCCACCTGGTTGGATGGCAAACACGTTGTATTTGGAAAAGTCCTAGATGGGATGACTGTGGTACATTCCATTGAACTTCAAGCAACAGATGGCCATGACCGCCCACTCACCGACTGCACCATCGTCAACAGTGGCAAGATAGATGTGAAAACACCCTTTGTGGTTGAGG
N° accesso Ensembl | topo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... PPIC(19038) , Ppic(19038)