EMNC008471
MISSION® esiRNA
targeting mouse Zfp266
About This Item
Nome Commerciale
MISSION®
Stato
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGAGGCAAAATTCCTCTTGGATTCATTAATTGCTTTCCCTGTATCCTCTGAGATGACTATCCTCATTGGCTGGTAGCACTCAAGTATCTAGGATTTCATTGTTCCATAATAATAAATACTGGAATGACTAAAAGGACTCCAAAATAAAGCAGTCATTTATTAATGATTATATATTATTTGTTTTCTGATGTTAACTTTAAATTCTTAGATACATTCAACTTGGACATTAAGGTTCATTTTTGTTTTGTGTGATTGCTGAGGATCAAACAAGCCCAGCTGAGGCAAGCACTCTGCCACTGAGCTATAATCTTGAGCCCAGTGGATCGATTCTACTACTTCATGTTGTTTATGCTTGCTCACATAAAGACTACCATAGATATTCTTGAGTAGCATTGGCATAGAACTTTTCCTTATATGTGAAGAAATGGAGTAGGGATAAGAAGAGTGCCTGTTTAGCAATGCACAAGGC
N° accesso Genebanck
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... ZFP266(77519) , Zfp266(77519)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)