EHU903801
MISSION® esiRNA
targeting human ETS2
About This Item
Forma fisica
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
GCCAGAGCTGCGCTGCCTCAATACCCACAAAAGACCATTCCCAGTATACATAAGCACAGGATGTTTTTCTCAAGAGGGATGTATTTATCACTTGGACATCTGTTTATAATATAAACAGACATGTGACTGGGAACATCTTGCTGCCAAAAGAATCCTAGGCAGTGGCTCATTGTATGTGAGGTTGAACCACGTGAAATTGCCAATATTAGGCTGGCTTTTATCTACAAAGAAGGAGTTTCATGGGGTTCAGCCTAACAGTTATGGAAACTACAGTCCTTATAAACCATTGGCATGGTAATAAACAGATCTTAAGTATA
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... ETS2(2114)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1