EHU903711
MISSION® esiRNA
targeting human SEMA5B
About This Item
Stato
lyophilized
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
TGTTCATGTGTGGAACCAATGCCTTTTCCCCCATGTGCACCAGCAGACAGGTGGGGAACCTCAGCCGGACTATTGAGAAGATCAATGGTGTGGCCCGCTGCCCCTATGACCCACGCCACAACTCCACAGCTGTCATCTCCTCCCAGGGGGAGCTCTATGCAGCCACGGTCATCGACTTCTCAGGTCGGGACCCTGCCATCTACCGCAGCCTGGGCAGTGGGCCACCGCTTCGCACTGCCCAATATAACTCCAAGTGGCTTAATGAGCCAAACTTCGTGGCAGCCTATGATATTGGGCTGTTTGCATACTTCTTCCTG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SEMA5B(54437)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)