EHU111111
MISSION® esiRNA
targeting human KMT5A
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
CGACGGGGAGAACGTATTTACCGGGCAGTCAAAGATCTATTCCTACATGAGCCCGAACAAATGCTCTGGAATGCGTTTCCCCCTTCAGGAAGAGAACTCAGTTACACATCACGAAGTCAAATGCCAGGGGAAACCATTAGCCGGAATCTACAGGAAACGAGAAGAGAAAAGAAATGCTGGGAACGCAGTACGGAGCGCCATGAAGTCCGAGGAACAGAAGATCAAAGACGCCAGGAAAGGTCCCCTGGTACCTTTTCCAAACCAAAAATCTGAAGCAGCAGAACCTCCAAAAACTCCACCCTCATCTTGTGATTCCACCAATGCAGCCATCGCCAAGCAAGCCCTGAAAAAGCCCATCAAGGGCAAACAGGCCCCCCGAAAAAAAGCTCAAGGAAAAACGCA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... KMT5A(387893) , SETD8(387893)
Descrizione generale
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
WGK 1