EHU081421
MISSION® esiRNA
targeting human GJA4
About This Item
Descrizione
Powered by Eupheria Biotech
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MISSION®
Forma fisica
lyophilized powder
Sequenza bersaglio del cDNA di esiRNA
ATCTCCCACATCCGCTACTGGGTGCTGCAGTTCCTCTTCGTCAGCACACCCACCCTGGTCTACCTGGGCCATGTCATTTACCTGTCTCGGCGAGAAGAGCGGCTGCGGCAGAAGGAGGGGGAGCTGCGGGCACTGCCGGCCAAGGACCCACAGGTGGAGCGGGCGCTGGCGGCCGTAGAGCGTCAGATGGCCAAGATCTCGGTGGCAGAAGATGGTCGCCTGCGCATCCGCGGAGCACTGATGGGCACCTATGTCGCCAGTGTGCTCTGCAAGAGTGTGCTAGAGGCAGGCTTCCTCTATGGCCAGTGGCGCCTGTACGGCTGGACCATGGAGCCCGTGTTTGTGTGCCAGCGAGCACCCTGCCCCTACCTCGTGGACTGCTTTGTCTCTCGCCCCACGGAGAAGACCATCTTCATCATCTTCATGTTGGTGGTTGGA
N° accesso Ensembl | uomo
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... GJA4(2701) , GJA4(2701)