E5906
Anti-eIF4E
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CBP, Anti-Eukaryotic intiation factor 4E, Anti-MGC111573, Anti-eIF4E1, Anti-eIF4EL1, Anti-eIF4F
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 25 kDa
Reattività contro le specie
rat (predicted), human, mouse
Concentrazione
~1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: 5-10 μg/mL using paraformaldehyde-fixed 3T3 cells
immunoprecipitation (IP): 2-5 μL using HeLa cell lysates
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa cell lysates
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EIF4E(1977)
mouse ... Eif4e(13684)
rat ... Eif4e(117045)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?