E3406
Anti-EB1 antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-APC binding protein EB1, Anti-End-Binding-1, Anti-Microtuble-associated protein RP/EB family member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, bovine, pig, canine, human
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using cell lysate of the human epitheloid carcinoma HeLa cell line
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat fibroblast Rat1 cells
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using cell lysate of the rat fibroblast cell line Rat1 or Rat 2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAPRE1(22919)
mouse ... Mapre1(13589)
rat ... Mapre1(114764)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
- immunofluorescence
- western blotting
- immunocytochemistry
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3