E2520
Anti-Epidermal Growth Factor antibody, Mouse monoclonal
clone EGF-10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-CEGF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
EGF-10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
dot blot: 0.1 μg/mL using recombinant human EGF
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable using human tissue
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
neutralization: suitable
radioimmunoassay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
applicazioni
research pathology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EGF(1950)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?