E1780
Anti-phospho-Epidermal Growth Factor Receptor (pTyr992) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Sinonimo/i:
Anti-phospho-EGFR (pTyr992)
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous glycerol solution
PM
antigen ~185 kDa
Reattività contro le specie
mouse (predicted), human, rat (predicted), chicken (predicted)
tecniche
western blot: 1:1,000 using human epidermoid carcinoma A431 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EGFR(1956)
mouse ... Egfr(13649)
rat ... Egfr(24329)
Descrizione generale
Anti-phospho-EGFR [pTyr992] specifically recognizes human EGFR phosphorylated at tyrosine 992 (~185 kDa). Cross reactivity may be observed with mouse, rat and chicken.
Immunogeno
Applicazioni
Stato fisico