E1532
Monoclonal Anti-E2F6 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone TFE61, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-E2F transcription factor 6, Anti-E2F-6
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TFE61, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~35 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... E2F6(1876)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol