E0278
Ephrin-A3/Fc Chimera human
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Sinonimo/i:
EFL-2, Ehk1-L, LERK-3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in NSO cells
Saggio
>90% (SDS-PAGE)
Stato
lyophilized powder
PM
monomer calculated mol wt 47.7 kDa
~90 kDa by SDS-PAGE (reducing)
Confezionamento
pkg of 200 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impurezze
endotoxin, tested
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... EFNA3(1944)
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)