D5694
Anti-DCP1A (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DCP1 Decapping enzyme 1, homolog A, Anti-SMAD 4-interacting transciption factor, Anti-SMAD 4-interacting transciptional co-activator, Anti-SMAD4IP1, Anti-SMIF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~70 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde-fixed NIH-3T3 cells over-expressign human DCP1A
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over-expressing human DCP1A
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCP1A(55802)
mouse ... Dcp1a(75901)
rat ... Dcp1a(361109)
Descrizione generale
Applicazioni
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunoprecipitation
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)