CLS70581100
Pyrex® VISTA™ volumetric flask, class B
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class B
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 70581-100
Capacità
100 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)