CLS67824
Corning® LSE™ digital microplate shakers
digital microplate shaker, accommodates up to 4 microplates, 230 V, UK plug, 1/cs
Sinonimo/i:
laboratory mixer shaker, laboratory shakers, microplate shakers
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
230 V AC, UK plug
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
lid: no
Confezionamento
case of 1
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 6782-4
Parametri
100-1400 rpm speed
Lungh. × Largh. × Alt.
16.8 cm × 27.9 cm × 15.3 cm
Peso
4.3 kg
Colore
none
Categorie correlate
Descrizione generale
- Large capacity - process up to 4 microplates
- 3 mm orbit for resuspending, homogenizing or vortexing
- Large digital display with single-knob control
- Suitable for cold room or incubator use
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)