CLS5650P100
Corning® reusable volumetric flask, Class A
perfluoroalkoxy copolymer, size 100 mL, with GL-18 screw cap
Sinonimo/i:
Corning container
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
long
perfluoroalkoxy copolymer
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Screw cap
Confezionamento
pack of 1
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5650P-100
Alt. × diam. est.
165 mm × 63 mm
Misura
100 mL
Categorie correlate
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)