CLS4871
Contenitori per reagenti Corning® Costar®
white polystyrene, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
Pipette tips for Velocity
About This Item
Codice UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.14
Prodotti consigliati
Materiali
U-bottom bottom
white polystyrene
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 100 ea (Individually wrapped)
Produttore/marchio commerciale
Corning 4871
Capacità
50 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Serbatoi per reagenti Corning® Costar®, sterili monouso, per il riempimento ripetitivo delle pipette multicanale. Questi serbatoi sono apirogeni e privi di contaminazionie da Dnasi e RNasi
Applicazioni
Corning® Costar® reagent reservoirs has been used as a container to hold the parasite inoculum (gametocyte culture) before it is dispensed into the 384-well plates.
Caratteristiche e vantaggi
- Made from high-quality, virgin white polystyrene material.
- Each reagent reservoir is individually packaged and provided in a sterile condition
- The reservoirs are disposable
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)