CLS4320C100
Pyrex® round-bottom heavy wall boiling flask, short neck with joint
capacity 100 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
Corning® 4320C
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Prodotti consigliati
Materiali
round bottom flask
Giunto
joint: ST/NS24/40
Confezionamento
case of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 4320C-100
Capacità
100 mL
Dimens. collo
(1)
Categorie correlate
Descrizione generale
Pyrex heavy duty boiling flask provides increased mechanical strength. The flask features walls that are 25-30% thicker than the standard version.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)