CLS431419
Corning® cryogenic vial with washer
green cap, sterile
Sinonimo/i:
cryovials
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
green cap
round bottom tube (self-standing)
round polypropylene
Descrizione
internal thread, self-standing
Sterilità
sterile
Confezionamento
pack of 50 ea
case of 500 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431419
Parametri
-196 °C min. temp.
tecniche
cryopreservation: suitable
Diam. tappo
0.47 in.
Capacità
2 mL
D.E. tubo
0.50 in.
Colore
natural
Raccordi
cap (Internal Thread)
Categorie correlate
Descrizione generale
- Withstand temperatures to -196 °C
- Silicone washer for a secure seal
- Special base design allows vials to be locked into cryogenic rack and tray for single-handed manipulation
- Sterilized by gamma radiation
- Certified nonpyrogenic and DNase/RNase-free
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS431419-500EA | 4061833885246 |
CLS431419-50EA | 4061833885253 |