CLS431410
Corning® glass fiber membrane filter discs
for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Sinonimo/i:
filter accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Corning® square glass fiber prefilter, for the 150 mL funnel, diam. 43 mm
Materiali
glass fiber membrane
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431410
Diametro
43 mm
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)