CLS431355
Corning® foam centrifuge rack, 15 mL
Sinonimo/i:
Corning centrifuge
About This Item
Codice UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.14
Prodotti consigliati
Materiali
foamed PE
Caratteristiche
Holds 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 431355
Disponibilità
available only in South Korea
Descrizione generale
Corning® expandable foam centrifuge rack holds 50 conical bottom plastic centrifuge tubes of 15 mL each.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)