Documenti fondamentali
CLS3994
Corning® 96 Well Half-Area Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, NBS (non-binding surface), bag of 5, non-sterile, lid: no
Sinonimo/i:
96 multiwell plate
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.13
Materiali
flat bottom clear
round wells
white polystyrene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
Confezionamento
bag of 5
pkg of 5 inner package
Produttore/marchio commerciale
Corning 3994
Misura
96 wells
Prof. pozzetto
10.7 mm
Volume pozzetto
190 μL
Volume di lavoro pozzetto
25-125 μL
Colore
white
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
NBS (non-binding surface)
Descrizione generale
Unique half area plates can help save on rare and expensive reagents by reducing the amount of reagent needed per well, while still being readable by most standard plate readers.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)