CLS3657
Corning® 384 well microplate
clear polypropylene, round bottom, non-sterile, lid: no, pack of 25
Sinonimo/i:
384 multiwell plate, 384 well assay plate, 384 well general storage plate, 384 well microplate, 384 well microtiter plate, 384 well plate
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
clear bottom
clear polypropylene
round bottom
square wells
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
lid: no
skirt
microplate for general storage and assays
plate format: 384 well standard
Confezionamento
case of 100
pack of 25
Produttore/marchio commerciale
Corning 3657
Misura
384 wells
Volume pozzetto
95 μL
Volume di lavoro pozzetto
15-70 μL
Colore
clear
Compatibilità
suitable for (cell cuture)
Tipo di binding
non-treated surface
Categorie correlate
Descrizione generale
- Resistant to many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Certified DNase- and RNase-free
- Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)