CLS357524
Corning® Falcon® Transfer Pipet
capacity 3 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
Corning pipet accessory
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PE
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
subdivision
Produttore/marchio commerciale
Corning 357524
Capacità
3 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.