CLS357501
Corning® Falcon® Aspirating Pipet
capacity 5 mL, sterile
Sinonimo/i:
Corning pipet accessory
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.13
Prodotti consigliati
Materiali
polystyrene
Sterilità
sterile
Caratteristiche
subdivision: no
Produttore/marchio commerciale
Corning 357501
Capacità
5 mL
Applicazioni
Liquid Handling
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)